Aspirateur pour salle propre, CWR-10 (PHARMA)
Fournisseur: TIGER-VAC
110535B240V
141-1212EA 8890 EUR InStock
141-1212
Aspirateur pour salle propre, CWR-10 (PHARMA)
Aspirateurs
Cet aspirateur destiné à la récupération des matières sèches et humides est compatible avec une utilisation en salle propre et peut être utilisé dans l'industrie pharmaceutique. Il a été conçu pour la récupération d'ampoules et de verre brisés dans des environnements où la contamination est contrôlée. Le verre et les ampoules brisés sont séparés des liquides et récupérés dans un panier à tamis autoclavable en acier inoxydable AISI 304 poli électrolytiquement.
  • Récupération de matières sèches ou humides
  • Moteur by-pass en une seule phase
  • Repose sur un chariot à 4 roues pour une excellente maniabilité
  • Panier à tamis autoclavable avec filtre en maille en acier inoxydable
  • Capacité de récupération: 28,5 l dans le réservoir de récupération et 15,2 l dans le panier à tamis
Antistatique et anti-décharge électrostatique: Résistivité électrique inférieure à 10 ohms. Toute décharge produite lors de l'aspiration est rapidement et efficacement neutralisée vers la terre.
Protection EMI/RFI: Ne perturbe pas les ordinateurs et autres équipements électroniques sensibles.
Filtration ULPA double pour l'air opérationnel et l'air de refroidissement. Chaque filtre ULPA est testé individuellement au laser afin de garantir une efficacité de 99,999% sur 0,12 micron. Le système à filtre double ULPA est garanti compatible salles propres et offre une puissance d'aspiration maximale.
Réservoir de récupération en acier inoxydable poli par électrolyse
Certifications: Compatible salle propre ISO de classe 4 (ancienne classe 10).
Information de livraison: Fourni avec kit d'outils complet.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité