Cleanroom mops, MicroMop
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
2700202
141-1392EA 13.74 EUR InStock
141-1392
Cleanroom mops, MicroMop
Serpillières
Mop for all smooth hard floorings. Made up of 100% PES super microfiber.
  • For wet and damp cleaning in the single-step wiping process
  • Also suitable for dry-cleaning, sealed parquet and laminate flooring
  • Backing with cover sheet and belt bag extremely tear
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité