Cleanroom vacuum cleaner, CR-1300WD
Fournisseur: TIGER-VAC
113200B
141-1415EA 3910 EUR InStock
141-1415
Cleanroom vacuum cleaner, CR-1300WD
Aspirateurs
This new generation cleanroom vacuum cleaner for wet & dry recovery has been specifically designed for the pharmaceutical, semiconductor and microelectronics industry.
  • Multiple stages filtration system ; simple and reliable filter change
  • Two stage by-pass motor provides powerful suction and quiet operation
  • The recovery tank is made of Type 316 stainless steel and is fully autoclavable (up to 121°C) including the wheels
  • The stainless steel floater (liquid cut-off) is detachable for easy dismantling and maintenance; it is also autoclavable (up to 121°C)
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Vacuum cleaner CR-1300WD 1 141-1415
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité