Lave-verrerie de laboratoire, SlimLine, PLW 6011
Fournisseur: MIELE
10961300
141-1541EA 0 EUR InStock
141-1541
Lave-verrerie de laboratoire, SlimLine, PLW 6011
Lave-verres
Le laveur de laboratoire PLW 6011 SlimLine offre une solution complète et systématique au retraitement de la verrerie de laboratoire pour les expériences analytiques.
  • Commandes avec écran tactile en verre à ras ininterrompu
  • Toutes les informations visibles d'un coup d'œil grâce à l'affichage 3,5"
  • Un maximum de 40 emplacements programmes (emplacements de programmes standard et de programmes vacants)
  • Porte en verre intégrale avec éclairage de chambre intégré
  • Verrou de porte automatique
  • Nettoyage simple et efficace
  • Port RS232 de connexion d'imprimante ou de PC
La chambre, les bras de pulvérisation et les filtres de cuve sont acier inox haut de gamme (DIN 1.4404/AISI 316L) avec adoucisseur intégré. Propose une chaudière chauffée pour des cycles raccourcis et une surveillance de la conductivité pour une sécurité de processus de haut niveau. Il comprend un filtre HEPA H14 pour un séchage d'air stérile.
Vaste gamme de porte-charges spécifiquement conçus pour un usage en laboratoire. La flexibilité est maximale et se combine avec un usage intuitif et une ample palette d'options de chargement standard et configurables. Possibilité de retraitement des plus petits articles de verrerie de laboratoire jusqu'aux grands conteneurs (50 L).
Innovant, le système SmartLoad assure un usage particulièrement efficient de l'espace dans la chambre. L'idée est de créer des niveaux avec différents dégagements verticaux pour s'ajuster parfaitement aux articles à retraiter.
Certifications: Compliance with EN 61010-1, EN 601010-1, CSA approved.
Informations de commande: Baskets and accessories are not included, these must be ordered separately. Please contact your Avantor sales representative/technical services for assistance with the product configuration.
Attention: * depending on model.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité