Chariot de nettoyage Clino®, STEC9K, avec MultiBox et PlusBox
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3079740
141-1547EA 1580 EUR InStock
141-1547
Chariot de nettoyage Clino®, STEC9K, avec MultiBox et PlusBox
Chariots
Le chariot système STEC9K, ergonomiquement optimisé, est exclusivement développé et utilisé pour la technique EasyMop. Il est fabriqué en acier inoxydable, a un aspect fermé et une fonction ouverte avec Clino® MultiBox et PlusBox.
  • Possibilité d'alterner entre un processus à une ou deux étapes
  • Le nettoyage des sols est simple grâce à l'essoreuse plate Ringo et à la technique de réutilisation des franges
  • MultiBox avec un énorme espace de rangement, extensible et verrouillable
  • Système PlusBox pour l'imprégnation facile des housses de serpillières et des
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité