Aspirateur industriel à dos, T1-3L BP HEPA
Fournisseur: TIGER-VAC
112212B
141-1549EA 675 EUR InStock
141-1549
Aspirateur industriel à dos, T1-3L BP HEPA
Aspirateurs
Cet aspirateur est équipé d'un harnais de sac à dos, est léger et ergonomique. Il est conçu pour le nettoyage général. Il est entièrement fabriqué en plastique.
  • Système de filtration à 3 niveaux : Filtre HEPA H14, filtre en tissu et sac filtrant jetable
  • Moteur monophasé à flux continu pour service intensif
  • Léger et portable
  • Capacité de récupération : 3 L dans un sac filtrant jetable
  • Prêt à l'emploi : filtre et kit d'outils inclus
Cet appareil est équipé d'un véritable filtre HEPA (H14) situé en amont du moteur.
Note: Pour aspiration à sec uniquement.
Certifications: Filtre HEPA testé : IEST RP-CC001.3 H14 par la méthode MPPS selon EN 1822 et conforme à OSHA. Cet aspirateur HEPA a été soumis à des tests de fuites d'aérosol.
Information de livraison: L'appareil est livré avec : un tuyau d'aspiration (Ø 32 mm×1,5 m), une rallonge télescopique en acier noir (Ø 32 mm), une brosse de sol à roulettes et à poils de nylon en plastique noir (Ø 32×356 mm), un suceur plat (Ø 32×203 mm), une brosse pour meubles rembourrés (Ø 32×130 mm) et une brosse à épousseter (Ø 32×76 mm). Le filtre HEPA (H14), le filtre en tissu et les sacs de filtration en papier (paquet de 5) sont également inclus.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité