Ensembles de paniers pour lave-verrerie PG 85
Fournisseur: MIELE
11165790
141-1550EA 1820 EUR InStock
141-1550
Ensembles de paniers pour lave-verrerie PG 85
Lave-verres
Choix d'ensembles de paniers de base ou avancés pour lave-verrerie PG 85.
  • Adapté à des applications spécifiques
  • Adapté aux besoins des utilisateurs
L'ensemble de paniers Basic est conçu pour accueillir à la fois de la verrerie de laboratoire à col large, par ex. béchers et dispose d'un bras gicleur intégré. Au niveau inférieur, jusqu'à 16 verres à col étroit peuvent être retraités grâce à la technologie d'injection.
L'ensemble de paniers Advanced offre la combinaison idéale pour de grandes quantités de verrerie ainsi que pour le nettoyage par injection sur les deux niveaux jusqu'à 100 verres à col étroit. Les modules sont amovibles et peuvent être remplacés par d'autres modules en fonction de l'application en cours.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité