Spray nettoyant et désinfectant, SURE®
Fournisseur: Diversey
100892516
141-1575EA 85 EUR InStock
141-1575
Spray nettoyant et désinfectant, SURE®
Produits nettoyants Désinfectants
Désinfectant détergent prêt à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en locaux alimentaires.
  • Sans parfum ni colorant, odeur naturelle présente grâce aux ingrédients à base de plantes
  • Contient des actifs végétaux issus de sources renouvelables
  • Décomposé par des processus naturels
  • Aucune classification des risques environnementaux, aucun avertissement de sécurité pour l'utilisateur
Le spray désinfectant nettoyant SURE® fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage à base de plantes qui offrent les résultats deMore Product Information
Collapse All
Désignation Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
SURE® cleaner disinfectant spray 2×5 L container 2 Bottle 141-1575
Sustainable Materials,Safer Human and Environmental Health,Sustainable Packaging
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité