Fluorure de zinc tetrahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
14127.36
14127.36EA 162 EUR InStock
14127.36
Fluorure de zinc tetrahydraté ≥98%
Fluorure de zinc tetrahydraté
Purity: 98% CAS No.: 13986-18-0 Molecular Formula: ZnF2.4H2O Formula Weight: 175.43 (103.37anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,10136 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149892
Formule: F₂Zn·4H₂O
MW: 175,45 g/mol
Point de fusion: 872 °C
Densité: 2.255 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149892
Numéro CAS: 13986-18-0
EINECS: 232-001-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10136
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité