Calcium oxyde, en poudre, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
1414-REA 0 EUR InStock
1414-R
Calcium oxyde, en poudre, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Calcium oxyde
Formule: CaO
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010911
Numéro CAS: 1305-78-8
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 90 %
Assay (CaO) ≥ 90 %
Insoluble Matter ≤ 1.0 %
Loss on Ignition ≤ 2.0 %
Carbonate (CO₃) Passes Test
Magnesium and Alkali Salts Passes Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité