Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Acide chlorhydrique 37%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie d'absorption atomique

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

141577UEA 60 EUR InStock
141577U
Acide chlorhydrique 37%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie d'absorption atomique
Acide chlorhydrique
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.


Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119484862-27
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.005 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..