Aluminium ≥99% (base métaux), en feuilles (Si & Fe (combinés) ∼ 1%), recuit, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
14192.RV
14192.RVEA 134 EUR InStock
14192.RV
Aluminium ≥99% (base métaux), en feuilles (Si & Fe (combinés) ∼ 1%), recuit, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈729g/45x60cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité