Solvant Stoddard, 150…200 °C, SPECTRONORM® pour la spectroscopie d'absorption atomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Mineral spirits, Stoddard solvent
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
141976YEA 220 EUR InStock
141976Y
Solvant Stoddard, 150…200 °C, SPECTRONORM® pour la spectroscopie d'absorption atomique
Solvant Stoddard
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Point d'ébullition: 150…200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.77 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 64742-48-9
EINECS: 919-857-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119463258-33
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (20/4) 0.750 - 0.790
Al (Aluminium) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.005 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.005 ppm
Cu (Copper) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.02 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.005 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.005 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.005 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité