Centrifuge, bench, biomedical, LMC-3000
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
LMC-3000
142-0125EA 1870 EUR InStock
142-0125
Centrifuge, bench, biomedical, LMC-3000
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
The Grant LMC-3000 is a low speed benchtop centrifuge ideal for biomedical applications. It has a choice of interchangeable rotors for accommodating centrifuge tubes (10 to 15 ml or 50 ml) or standard 96-well microtitre plates.
  • Sturdy metal housing and lid; automatic imbalance switch-off and lid lock when centrifuge is running provide for safe operation
  • Easy set-up of spin speed and time via two line LCD display and simple push buttons
  • Timed operation (1 to 90 minutes) with automatic switch-off
  • Compact footprint that fits neatly into the workspace
  • Powerful and quiet motor has a ‘soft’ start-up and run-down function
* Except for R-2 microplate rotor, max. RCF: 560×g
Informations de commande: Rotors available separately.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité