Nettoyant de surface pour une utilisation dans les bains à ultrasons, STAMMOPUR R
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
989
142-1904EA 101 EUR InStock
142-1904
Nettoyant de surface pour une utilisation dans les bains à ultrasons, STAMMOPUR R
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
STAMMOPUR R est un concentré nettoyant légèrement alcalin biodégradable pour le nettoyage des instruments et dispositifs médicaux dans les bains à ultrasons.
  • Efficacité de nettoyage et dissolution du sang élevées
  • Odeur agréable
  • Contient du propan-2-ol (<10%), des tensioactifs, des agents complexants, des alcalis
  • Compatibilité matérielle très élevée
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité