TICKOPUR R 36 - 2 litres, nettoyant spcial pour la pratique analytique, technologie des lasers et le nettoyage de stores, sans tens ides, non-moussant, concentr, soigneux au matriel, dosage 0,25 - 5 %, faiblement alcalin, pH 9,9 (1 %) 1 * 2 L
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
TICKOPUR R 36 - 2 litres, nettoyant spcial pour la pratique analytique, technologie des lasers et le nettoyage de stores, sans tens ides, non-moussant, concentr, soigneux au matriel, dosage 0,25 - 5 %, faiblement alcalin, pH 9,9 (1 %) 1 * 2 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TICKOPUR R 36 - 2 litres, nettoyant spécial pour la pratique analytique, technologie des lasers et le nettoyage de stores, sans tens ides, non-moussant, concentré, soigneux au matériel, dosage 0,25 - 5 %, faiblement alcalin, pH 9,9 (1 %) 1 * 2 L 142-1923 1 * 2 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou