TICKOPUR R 60 - 1 litre, nettoyant intensif, sans phosphates, concentr, fortement alcalin, dosage 2-20 %, pH 12,8 (1 %) 1 * 1 L
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
TICKOPUR R 60 - 1 litre, nettoyant intensif, sans phosphates, concentr, fortement alcalin, dosage 2-20 %, pH 12,8 (1 %) 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TICKOPUR R 60 - 1 litre, nettoyant intensif, sans phosphates, concentré, fortement alcalin, dosage 2-20 %, pH 12,8 (1 %) 1 * 1 L 142-1960 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou