TICKOPUR TR 7 - 1 litre, nettoyant universel, non mulsionnant, pour rapide sparation dhuile et de la graisse, concentr, dosage 0 ,1 - 5 %, faiblement alcalin, pH 8,9 (1 %) 1 * 1 L
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
TICKOPUR TR 7 - 1 litre, nettoyant universel, non mulsionnant, pour rapide sparation dhuile et de la graisse, concentr, dosage 0 ,1 - 5 %, faiblement alcalin, pH 8,9 (1 %) 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TICKOPUR TR 7 - 1 litre, nettoyant universel, non émulsionnant, pour rapide séparation d’huile et de la graisse, concentré, dosage 0 ,1 - 5 %, faiblement alcalin, pH 8,9 (1 %) 1 * 1 L 142-1980 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou