Cleaning concentrate, TICKOPUR TR 13
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
848
142-1991EA 142 EUR InStock
142-1991
Cleaning concentrate, TICKOPUR TR 13
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
TICKOPUR TR 13 is a intensive cleaner used for the removal of stubborn dirt.
  • Dosage: 5%
  • Alkaline, pH 11,9 (1%)
  • Without phosphate and silicate
Attention: Alkali sensitive parts like light metals, tin, zinc and non-ferrous metals may be damaged.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité