Bains à ultrasons, B200
Fournisseur: BRANSON
000-001-100
142-2595EA 180 EUR InStock
142-2595
Bains à ultrasons, B200
Bains à ultrasons
Le bain à ultrasons B200 permet de nettoyer les petits objets tels que les échantillons géologiques, les composants électriques/électroniques et de nombreux petits instruments. Adapté au nettoyage des lentilles de contact, des lunettes et autres articles optiques. Efficaces pour éliminer la contamination superficielle comme les empreintes digitales et la poussière.
  • Bain polyvalent pouvant s'utiliser partout
  • Conception compacte
  • Conteneur en acier inoxydable avec capacité de 0,5 l dans boîtier plastique résistant
  • Avec minuteur intégré de 5 
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Cuve à ultrasons Bransonic™ B200 1 142-2595
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité