Strontium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Sr in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
14205.18
14205.18EA 84.2 EUR InStock
14205.18
Strontium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Sr in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de strontium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134060
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité