Tin standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Sn in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
14206.18
14206.18EA 86.5 EUR InStock
14206.18
Tin standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Sn in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards d'étain
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133862
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité