Antimony standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Sb in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
14207.18
14207.18EA 76 EUR InStock
14207.18
Antimony standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Sb in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards d'antimoine
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134030
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité