Lead standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Pb in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
14208.18
14208.18EA 103 EUR InStock
14208.18
Lead standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Pb in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de plomb
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134050
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité