Silicon standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Si in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
14209.18
14209.18EA 124 EUR InStock
14209.18
Silicon standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Si in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de silicium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité