Eau ACS pour analyse des ultratraces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Hydrogen oxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
14211-1L-F
14211-1L-FEA 192 EUR InStock
14211-1L-F
Eau ACS pour analyse des ultratraces, Supelco®
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb883be5463dc4ac0766c79568501083468ed2c4&vid=69872816d497aabc2fff7251882830e91199263b&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité