Sodium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Na in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
14212.18
14212.18EA 87.5 EUR InStock
14212.18
Sodium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Na in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085307
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité