Manganese standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Mn in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
14214.18
14214.18EA 97.6 EUR InStock
14214.18
Manganese standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Mn in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de manganèse
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011111
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité