Potassium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g K in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
14216.18
14216.18EA 99.5 EUR InStock
14216.18
Potassium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g K in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de potassium
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00133776
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité