Iron standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Fe in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
14220.18
14220.18EA 101 EUR InStock
14220.18
Iron standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Fe in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de fer
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00010999
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité