Chromium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Cr in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
14222.18
14222.18EA 86.9 EUR InStock
14222.18
Chromium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Cr in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010944
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité