Bismuth standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Bi in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
14223.18
14223.18EA 118 EUR InStock
14223.18
Bismuth standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Bi in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de bismuth
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134033
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité