Lanthan standard dissolved in oil, 1,000 µg/g La in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
14224.18
14224.18EA 121 EUR InStock
14224.18
Lanthan standard dissolved in oil, 1,000 µg/g La in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de lanthanium
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011066
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité