Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Ca in mineral oil Specpure® for wear metal analysis

Fournisseur: Thermo Scientific

14225.18
14225.18EA 84.2 EUR InStock
14225.18
Calcium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Ca in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de calcium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085314


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité