Barium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Ba in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
14230.18
14230.18EA 86.9 EUR InStock
14230.18
Barium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Ba in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de baryum
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134031
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité