Plomb (II,IV) oxyde ≥97% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
14232.A1 14232.A7
14232.A1EA 80.7 EUR InStock
14232.A1 14232.A7
Plomb (II,IV) oxyde ≥97% (base métaux)
Plomb (II,IV) oxyde
Purity: 97% CAS No.: 1314-41-6 Molecular Formula: O4Pb3 Formula Weight: 685.60 Physical Form: Powder Density: 9.1 Appearance: Bright red to orange Odour: Odourless Melting Point: ca 500° dec. Merck Reference: 14,5425 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00078491
Formule: Pb₃O₄
Point d'ébullition: 2682 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 500 °C (dec.)
Densité: 9.1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078491
Numéro CAS: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5425
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité