Benzenesulfonate de méthyle
Fournisseur: USP
Danger
1424112
1424112.EA 553 EUR InStock
1424112.
Benzenesulfonate de méthyle
Benzenesulfonate de méthyle
Formule: C₇H₈O₃S
Point d'éclair: 143,0 °C (289,4 °F)
Numéro MDL: MFCD00014737
Numéro CAS: 80-18-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité