Fer 99+% (base métaux), en fils, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
14246.H2
14246.H2EA 872 EUR InStock
14246.H2
Fer 99+% (base métaux), en fils, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fer
Purity: 99+% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈25g/m MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1535 °C
Densité: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité