Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide formique, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Mélange de solvants testé pour UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
14272-2L
14272-2LEA 550 EUR InStock
14272-2L
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide formique, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Mélange de solvants testé pour UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide formique
  • For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
  • Tested for UHPLC-MS suitability
  • Highest solvent purity for low detection limits
  • Extremely low MS baseline noise
Point d'ébullition: 81 °C
Point de fusion: -46 °C
Densité: 0.78 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formic acid 0.095 - 0.105 Vol.%
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Aluminium (Al) Max. 0.03 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Iron (Fe) Max. 0.05 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.03 ppm
Sodium (Na) Max. 0.1 ppm
Transmittance at 254 nm Min. 90 %
Transmittance at 230 nm Min. 15 %
Transmittance at 210 nm Min. 5 %
Suitability for the UHPLC-MS complying
UHPLC Gradient drift 254 nm Max. 30 mAU
UHPLC Gradient peak 254 nm Max. 2 mAU
UHPLC-MS ESI(+) (Reserpine) Max. 20 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.5 ppb
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 0.5 ppb
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité