Pierre ponce, en granulés 2-5 mm, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
14372-1KG
14372-1KGEA 131 EUR InStock
14372-1KG
Pierre ponce, en granulés 2-5 mm, Fluka™
Pierre ponce
Point de fusion: > 500 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148147
Numéro CAS: 1332-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particle Size 2-5 mm (determined by sieving)
Grain size 2-5 mm Min. 80 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité