Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc chlorure 98-100.5%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

14422-25KG
14422-25KGEA 1120 EUR InStock
14422-25KG
Zinc chlorure 98-100.5%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Zinc chlorure


Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 732 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 287-304 °C (1.013 hPa)
Densité: 2.93 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 100.5 %
Oxide chloride (as ZnO) complying
pH (10 %, 20°C) 4.6 - 5.5
Ammonium (NH₄) complying
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Vapor Pressure 1 mmHg ( 428 °C)
Al, Ca, Fe, Mg and heavy metals complying
Alkali and alkaline earth Max. 1.0 %
Residual solvents complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité