Lanthanum standard solution, 10,000 mg/L La in 5% nitric acid (de La₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
14429.AP 14429.AD 14429.AE
14429.APEA 363 EUR InStock
14429.AP 14429.AD 14429.AE
Lanthanum standard solution, 10,000 mg/L La in 5% nitric acid (de La₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de lanthanium
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité