Zinc oxyde 99-100.5% (base substance sèche), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
14439-1KG
14439-1KGEA 64 EUR InStock
14439-1KG
Zinc oxyde 99-100.5% (base substance sèche), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Zinc oxyde
Formule: ZnO
Point de fusion: 1.975 °C
Densité: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to ignited substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on ignition (500°C) Max. 1.0 %
Alkalinely reacting substances complying
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Lead complying
Iron and other heavy metals complying
Carbonate and color of the solution complying
Carbonates and substances insoluble in acids complying
Residual solvents complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité