Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
14505.03
14505.03EA 49.5 EUR InStock
14505.03
Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
CAS No.: 155640-85-0 Molecular Formula: Cu(CF3COCHCOCF3)2.xH2O Formula Weight: 477.64(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: ca 100° Boiling Point: 220° dec. Solubility: Soluble in methanol, acetone, toluene MDL No.: MFCD00151019
Formule: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
Point d'ébullition: 220 °C (dec.)
Point de fusion: ∼ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151019
Numéro CAS: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité