Calcium sulfate dihydraté 98.0-102.0%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1452-01EA 0 EUR InStock
1452-01
Calcium sulfate dihydraté 98.0-102.0%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Calcium sulfate dihydraté
Powder. Lot analysis on label.
Formule: CaSO₄·2H₂O
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 102.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0 %
Assay (CaSO₄·2H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 102.0 %
Carbonate (CO₃) Passes Test
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble in Dilute HCl ≤0.02 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Nitrate (NO₃) Passes Test
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.05 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité