Barium isopropoxide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Barium i-propoxide
14523.14
14523.14EA 555 EUR InStock
14523.14
Barium isopropoxide
Barium isopropoxide
CAS No.: 24363-37-9 Molecular Formula: C6H14BaO2 Formula Weight: 255.52 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Brown to yellow Melting Point: ca 200° dec. UN No.: 3205 MDL No.: MFCD00050486
Formule: C₆H₁₄BaO₂
MW: 255,501 g/mol
Point de fusion: ∼ 200 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050486
Numéro CAS: 24363-37-9
ONU: 3205
ADR: 4.2,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité