Fer (II) bromure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ampouled under argon
14541.03
14541.03EA 121 EUR InStock
14541.03
Fer (II) bromure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Fer (II) bromure
Purity: 99.995% CAS No.: 7789-46-0 Molecular Formula: FeBr2 Formula Weight: 215.67 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.636 Melting Point: 684° Merck Reference: 14,4042 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016081
Formule: Br₂Fe
Point de fusion: 684 °C
Densité: 4.636
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016081
Numéro CAS: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4042
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité