1-Méthylpipérazine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
14549-5ML-F
14549-5ML-FEA 100 EUR InStock
14549-5ML-F
1-Méthylpipérazine, Supelco®
1-Méthylpipérazine
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 138 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0.9085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005966
Numéro CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf6c0bcba7ca449da26b097658d4ad8c345bfd2&vid=13a0431a4432591788fcfcf1f1e0983a196956fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité