Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Terbium (III) sulfate octahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diterbium trisulphate octahydrate

14596.09
14596.09EA 200 EUR InStock
14596.09
Terbium (III) sulfate octahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Terbium (III) sulfate octahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 13842-67-6 Molecular Formula: Tb2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 750.19 (606.05anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 360° -8H2O MDL No.: MFCD00149872


Formule: O₁₄S₃Tb₂·8H₂O
MW: 782,16 g/mol
Point de fusion: 360 °C (-8H₂O)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149872
Numéro CAS: 13842-67-6
EINECS: 237-213-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité