Huile minérale blanche (pétrole), 75 cSt
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
14621.X2
14621.X2EA 46.8 EUR InStock
14621.X2
Huile minérale blanche (pétrole), 75 cSt
Huile minérale blanche (pétrole)
CAS No.: 8042-47-5 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Oily liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00131611
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité